Büretten, seitlicher Hahn, Schellbachstreifen, mit USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
USP13844 USP13847 USP13848 DAKKS13848 DAKKS13847 DAKKS13844
BRNDUSP13844EA 165 EUR
BRNDUSP13844 BRNDUSP13847 BRNDUSP13848 BRNDDAKKS13848 BRNDDAKKS13847 BRNDDAKKS13844
Büretten, seitlicher Hahn, Schellbachstreifen, mit USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein, BLAUBRAND®
Büretten
Borosilikatglas 3.3, PFTE-Spindel, Klasse AS.
  • Kalibriert für höchste Präzision 'TD, Ex'
  • Schellbachstreifen, Ringmarken an den Hauptgraduierungen
  • Graduierungen und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe ermöglichen optimale Kombination von Beständigkeit und Ablesbarkeit
Länge ca. 800 mm
Länge ca. 800 mm.
Standards: DIN EN ISO 385