BROEN-LAB UniFlex™ Flexible Edelstahlrohre für Spezialwasser
Lieferant: BROEN-LAB
93Z40401000
BROE93Z40401000EA 0 EUR
BROE93Z40401000
BROEN-LAB UniFlex™ Flexible Edelstahlrohre für Spezialwasser
Fittings und Verbinder
BROEN-LAB bietet BROEN-LAB UniFlex™-Schläuche und flexible Edelstahlrohre als einfache Möglichkeit für die Installation im Labor, wo Sicherheit und Effizienz erforderlich sind. BROEN-LAB UniFlex™-Schläuche sind die ideale Lösung, wenn ein höherer Bedarf an Flexibilität besteht. Die Installation mit flexiblen Schläuchen spart Zeit und Arbeit – mit anderen Worten: reduzierte Installationskosten.
  • Innenschlauchmaterial: Edelstahl 1.4404 ähnlich AISI 316 L
  • Beflechtung: Keine
  • Materialien mit Medienkontakt: Edelstahl 1.4404, EPDM, Aramidfaser/NBR-Dichtung