Schüttler mit sanfter Wippbewegung Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung von 5 - 30 rpm Digitaler Timer 0 - 24 h Rutschfeste Plattform 20 x 20 cm Neigungswinkel 7 Max. Beladung 0.5 kg Garantie: 2 Jahre 1 * 1 ST
Lieferant: BIOSAN
Schüttler mit sanfter Wippbewegung Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung von 5 - 30 rpm Digitaler Timer 0 - 24 h Rutschfeste Plattform 20 x 20 cm Neigungswinkel 7 Max. Beladung 0.5 kg Garantie: 2 Jahre 1 * 1 ST