COMBI-THERM HEIZ-/KÜHL-BLOCKTHERMOSTAT für 20 x 2.0 ml Tubes Temperaturbereich: -10 (bei 20 C RT) - +100 C Mikroprozessorsteuerung der Zeit und Temperatur Digitaler Timer: 1 min - 96 h Hintergrundbeleuchtetes Display Garantie: 2 Jahre 1 * 1 ST
Lieferant: BIOSAN
COMBI-THERM HEIZ-/KÜHL-BLOCKTHERMOSTAT für 20 x 2.0 ml Tubes Temperaturbereich: -10 (bei 20 C RT) - +100 C Mikroprozessorsteuerung der Zeit und Temperatur Digitaler Timer: 1 min - 96 h Hintergrundbeleuchtetes Display Garantie: 2 Jahre 1 * 1 ST