ROCKER SHAKER MR-12 Kraftvoller Wippschüttler Pendelfrequenz: 1 - 99 rpm Digitaltimer: 1 min - 99 h 59 min Neigungswinkel (von 1-50 rpm einstellbar): 0 - 9 Neigungswinkel (von 51 - 99 rpm fest): 10 Rutschfeste Plattform: 46 x 36 cm Max. Beladung: 1 * 1 ST
Lieferant: BIOSAN
ROCKER SHAKER MR-12 Kraftvoller Wippschüttler Pendelfrequenz: 1 - 99 rpm Digitaltimer: 1 min - 99 h 59 min Neigungswinkel (von 1-50 rpm einstellbar): 0 - 9 Neigungswinkel (von 51 - 99 rpm fest): 10 Rutschfeste Plattform: 46 x 36 cm Max. Beladung: 1 * 1 ST