Länge: 36 cm (14 ) Größen: S-XL 1 PAA Art: Hitzeschutzhandschuhe Material: Polyester Farbe: Weiß Handspezifisch Geeignet für Trockenprozesse bis ca. 150°C ESD- leitfähig Mit Erdungs-Druckknopf an der Manschette Gute Hitzebeständigkeit Sehr g 1 * 1 PAAR
Lieferant: Basan
Länge: 36 cm (14 ) Größen: S-XL 1 PAA Art: Hitzeschutzhandschuhe Material: Polyester Farbe: Weiß Handspezifisch Geeignet für Trockenprozesse bis ca. 150°C ESD- leitfähig Mit Erdungs-Druckknopf an der Manschette Gute Hitzebeständigkeit Sehr g 1 * 1 PAAR