- Maße: LxBxH 600 x 590 x 800 mm - Bedienseite mit vier Schubladen (4x Blendenhöhe 150 mm) - mit Wechselauszugsperre und Zentralschließung - bestehend aus einer Arbeitsplatte AP 100-LAB mit einer Stärke von 18 mm mit CNS Unterseite und nachfolgendem 1 * 1 ST
Lieferant: Basan