Reinraumtisch mit 3Schubladen und oberste abschließbar 1600 x 800 x 750 mm (LxBxH) Tischplatte aus 1,5 mm dicken Edelstahl allseitig 42 mm abgekantet, davon 12 mm 15° nach innen gekantet, Maßlochung (ø10 mm im Raster 15 x 15 mm) zur Unterstützung der 1 * 1 ST
Lieferant: Basan