Montage:,,zum Einhängen über das Spendergehäuse für Spender mit Tischhalterung:,,Ja Produkt-Subkategorie:,,Schalenhalter Abtropfschalen-Typ:,,abgerundete Abtropfschale Füllmenge (ml):,,1.000 ml Material:,,Kunststoff 1 * 1 ST
Lieferant: Basan
Montage:,,zum Einhängen über das Spendergehäuse für Spender mit Tischhalterung:,,Ja Produkt-Subkategorie:,,Schalenhalter Abtropfschalen-Typ:,,abgerundete Abtropfschale Füllmenge (ml):,,1.000 ml Material:,,Kunststoff 1 * 1 ST