Präzisionspinzette, Erem®
Lieferant: BASAN
2ASARU
BSNC2ASARUEA 94.6 EUR
BSNC2ASARU
Präzisionspinzette, Erem®
Pinzetten
Edelstahl. Diese Pinzette ist ideal für standardmäßige Greifarbeiten und Bestückungsarbeiten auf Leiterplatten.
  • Rostfrei, blendfrei, hitzebeständig und säurefest
  • Robuste Spitzen mit Beschichtung: Für nicht-haftenden Halt von selbstklebenden Teilen
  • Antimagnetisch