(LxBxH) 1800x800x750 mm -,,Tischplatte aus 1,5 mm dicken Edelstahl -,,allseitig 42 mm abgekantet, davon 12 mm 15 nach innen gekantet -,,Material Edelstahl 1.4301, Oberfläche KEK-Finish - glatte Oberfläche -,,je nach Ausführung und Abmessung durch Ve 1 * 1 ST
Lieferant: Basan
(LxBxH) 1800x800x750 mm -,,Tischplatte aus 1,5 mm dicken Edelstahl -,,allseitig 42 mm abgekantet, davon 12 mm 15 nach innen gekantet -,,Material Edelstahl 1.4301, Oberfläche KEK-Finish - glatte Oberfläche -,,je nach Ausführung und Abmessung durch Ve 1 * 1 ST