Acetonitril

Lieferant: BIOLAB
Gefahr

Synonyme: Ethannitril, Essigsäurenitril, Ethansäurenitril, Methylcyanid

01204102BS 01204101
BSOL01204102BSEA 732 EUR
BSOL01204102BS BSOL01204101
Acetonitril
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 81,6
Schmelzpunkt: –45.7 °C
Dichte: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR