Cytochalasin D
Lieferant: BIO SOURCE
PHZ1063
BSOUPHZ1063EA
0
EUR
BSOUPHZ1063
Cytochalasin D
Cytochalasin D
Formel:
C₃₀H₃₇NO₆ Schmelzpunkt: 259…260 °C |
MDL:
MFCD00077706 CAS-Nummer: 22144-77-0 EINECS: 244-804-1 |