Okadasäure
Lieferant: BIO SOURCE
Synonyme:
9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
PHZ1154
BSOUPHZ1154EA
0
EUR
BSOUPHZ1154
Okadasäure
Okadaic acid
Formel:
C₄₄H₆₈O₁₃ Molecular Weight: 805,02 g/mol |
MDL:
MFCD00083455 CAS-Nummer: 78111-17-8 |