Zubehör- und Ergänzungselemente für Rapid Translation System
Lieferant: biotechrabbit
BR1401601 BR1401701 BR1401801
733-2336EA 350 EUR
733-2336 733-2337 BTRABR1401801
Zubehör- und Ergänzungselemente für Rapid Translation System
Protein- Expression Proteinexpressions-Reagenzien
Zubehör- und Ergänzungselemente für Rapid Translation System (RTS).
RTS DnaK Supplement: E. coli Chaperon zur Verbesserung der korrekten Faltung und Erhöhung der Löslichkeit selbst großer Proteine
Verbessern Sie die Löslichkeit von Proteinen, die mit RTS E.coli Kits exprimiert werden
Verbessern Sie die funktionelle Aktivität von Proteinen, die mit RTS E.coli Kits exprimiert werden
Keine Substratbeschränkung hinsichtlich der Proteingröße
Lässt sich problemlos mit RTS 100 und 500 E. coli Plattformen kombinieren
RTS GroE Supplement: E.coli Chaperon-Mischung zur Verbesserung der korrekten Faltung und Erhöhung der Löslichkeit exprimierter Proteine
Verbessern Sie die Löslichkeit von Proteinen, die mit RTS E.coli Kits exprimiert werden
Verbessern Sie die funktionelle Aktivität von Proteinen, die mit RTS E.coli Kits exprimiert werden
RTS Amino Acid Sampler: Set mit 20 einzelnen Aminosäuren zur Aminosäure-spezifischen Proteinmarkierung zur Strukturbestimmung
Ideal zur Markierung von Proteinen für NMR- und Röntgenanalysen
Zur Verwendung mit RTS 500 und RTS 9000 E. coli Kits