Rotavapor R-300 B-305, SJ29/32, V, P+G, I-300P, 230V Der Rotationsverdampfer R-300 erfüllt die höchsten Ansprüche hinsichtlich Bedienkomfort und Vielseitigkeit. Merkmale sind: Liftsystem: Elektronisch Heizbad: B-305 (20 - 220C, 5L) Schliffadapter: N 1 * 1 ST
Lieferant: BUCHI
Rotavapor R-300 B-305, SJ29/32, V, P+G, I-300P, 230V Der Rotationsverdampfer R-300 erfüllt die höchsten Ansprüche hinsichtlich Bedienkomfort und Vielseitigkeit. Merkmale sind: Liftsystem: Elektronisch Heizbad: B-305 (20 - 220C, 5L) Schliffadapter: N 1 * 1 ST