Flaschenträger
Lieferant: BURKLE
0361-0006 0361-0008
BURK0361-0006EA 14.95 EUR
BURK0361-0006 BURK0361-0008
Flaschenträger
Transportbehälter Flaschentragebehälter
PP oder HDPE.
  • Flaschentragebehälter (PP) für bis zu 6 Flaschen, Flaschentransportbox (HDPE) für bis zu 8 Flaschen
  • Flaschentransportbox: geeignet für Lebensmittel; mit undurchlässigem, als Auffangwanne geeignetem Boden