Schale, Edelstahl, niedere Form
Lieferant: BURKLE
4208-0020 4208-0021 4208-0022 4208-0023 4208-0024 4208-0025
BURK4208-0020EA 17.6 EUR
BURK4208-0020 BURK4208-0021 BURK4208-0022 BURK4208-0023 BURK4208-0024 BURK4208-0025
Schale, Edelstahl, niedere Form
Schalen/Schüsseln/Töpfe Laborschalen und Laborwannen
Die robuste Edelstahlschale ist ideal für die Reinigung, Desinfektion oder Sterilisation von Instrumenten sowie für das Ablegen und Tragen unterschiedlicher Geräte oder Proben. Aufgrund der glatten Oberfläche lässt sich die Instrumentenschale leicht reinigen.
  • Für das Reinigen, Desinfizieren, Sterilisieren oder Ablegen von
  • LaborbesteckStabil und hygienisch
  • Autoklavierbar
Die rechteckige Schale hat einen niedrigen Rand und kann in den verschiedenen Bereichen von Pharmazie, Chemie, Kosmetik und Lebensmittel eingesetzt werden.