Pulver-Probenehmer, Mini
Lieferant: BURKLE
5346-3010 5346-3050 5346-3100
BURK5346-3010EA 538.35 EUR
BURK5346-3010 BURK5346-3050 BURK5346-3100
Pulver-Probenehmer, Mini
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der Pulver-Probenehmer Mini ist ein Edelstahlprobenehmer für kleine Mengen. Der Probenehmer sammelt präzise, je nach Version, 0,01 ml, 0,05 ml und 0,1 ml Probenvolumen.
  • Probenahme von Kleinmengen (0,01 - 0,1 ml)
  • Einfache und schnelle Anwendung per Knopfdruck
Beim Drücken des Knopfes fährt ein Probenstab in das Probenmaterial ein und zieht sich beim Loslassen wieder zurück. So wird eine feste Probenmenge in die Probenkerbe des Stabes eingeschlossen und entnommen.
Mit einer Einstechtiefe von bis zu 300 mm können mehrere Zielpunktproben inMore Product Information