Micro-spatel, edelstahl
Lieferant: BURKLE
5386-0001
BURK5386-0001EA 4.37 EUR
BURK5386-0001
Micro-spatel, edelstahl
Spatel
Mit dem Micro-Spatel lassen sich kleine Mengen an Pulvern, Chemikalien, Pasten, Cremes oder Wirkstoffen zuverlässig abmessen, beproben oder verarbeiten.
  • Edelstahl V2A (1.4301)
  • Hochglanzpoliert
Der Laborlöffel besteht aus Edelstahl und ist komplett ohne Kanten, Ritzen oder Hinterschneidungen gefertigt - das schließt Verunreinigungen oder Kreuzkontaminationen aus, da sich keine Produktreste oder Reinigungsmittel absetzen können. Der Micro-Spatel ist ideal für den Einsatz im pharmazeutischen Bereich sowie den Bereichen Food & Beverage und Kosmetik.