Becher, dreieckig, Einweg
Lieferant: BURKLE
7109-0050
BURK7109-0050EA 0.48 EUR
BURK7109-0050
Becher, dreieckig, Einweg
Becher
PP, durchscheinend.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar bis +121 °C
  • Stapelbar
Mehrzweckbecher mit drei tropffreien Ausgüssen. Mit leicht ablesbaren, erhabenen Graduierungen.