Schlauch, Polyethylen
Lieferant: BURKLE
8878-0305 8878-0406 8878-1014
BURK8878-0305EA 48.15 EUR
BURK8878-0305 BURK8878-0406 BURK8878-1014
Schlauch, Polyethylen
Schläuche Transferschlauch
PE, durchscheinend.
  • Temperaturbeständig von -40  bis +95 °C
  • Härtegrad Shore A 80 ±3
  • Für Lebensmittel geeignet
Physiologisch als unbedenklich anerkannt, beständig gegen (nicht oxidierende) Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln, druckfest, flexibel, schlagfest, leicht, druckfest, bis + 80 °C beständig gegen Verformung.