BW Clip CO 0-300ppm 30/60 3-Jahre Größe: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm / 1,6 x 2,0 x 3,4 Zoll Gewicht: 92 g / 3,2 Unzen Temperatur: CO: -30 bis +50°C / -22 bis +122°F Feuchtigkeit: 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Alarme: Visuell, Vibr 1 * 1 ST
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
BW Clip CO 0-300ppm 30/60 3-Jahre Größe: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm / 1,6 x 2,0 x 3,4 Zoll Gewicht: 92 g / 3,2 Unzen Temperatur: CO: -30 bis +50°C / -22 bis +122°F Feuchtigkeit: 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Alarme: Visuell, Vibr 1 * 1 ST