Gaswarngerät BW Solo - Wasserstoff (H2) Drahtlos ( Wireless ) Meßbereich: 0...1000 ppm Auflösung: 0,1 ppm Abmessungen: 7,0 x 6,7 x 3,6 (4,1) cm Sensormodelle der Serie 4. LCD-Display: Echtzeitablesung von Gaskonzentrationen und Batteriestatus Alarme: 1 * 1 ST
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
Gaswarngerät BW Solo - Wasserstoff (H2) Drahtlos ( Wireless ) Meßbereich: 0...1000 ppm Auflösung: 0,1 ppm Abmessungen: 7,0 x 6,7 x 3,6 (4,1) cm Sensormodelle der Serie 4. LCD-Display: Echtzeitablesung von Gaskonzentrationen und Batteriestatus Alarme: 1 * 1 ST