CPD-W6X1H1M1-Y-00 Gaswarngerät BW Flex4 UEG (gefiltert), O2, H2S, CO Meßbereiche / Empfinflichkeit: - Katalytischer UEG (gefiltert): 0...10 % / 1 % UEG - O2: 0..30 %-Vol / 0,1 %-Vol H2S: 0...200 ppm / 1 ppm (Einstellung auf 0,1 ppm möglich) CO: 0...2 1 * 1 ST
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
CPD-W6X1H1M1-Y-00 Gaswarngerät BW Flex4 UEG (gefiltert), O2, H2S, CO Meßbereiche / Empfinflichkeit: - Katalytischer UEG (gefiltert): 0...10 % / 1 % UEG - O2: 0..30 %-Vol / 0,1 %-Vol H2S: 0...200 ppm / 1 ppm (Einstellung auf 0,1 ppm möglich) CO: 0...2 1 * 1 ST