IntelliDoX-Dockingstation (das Modul ) für Gasdetektor BW Ultra. Automatische Test- und Kalibrierstation. Erweiterbar auf bis zu fünf Module, jedes mit eigenem LCD-Bildschirm und Tastatur zum unabhängigen Betrieb. ***** Ein IntelliDoX Konfigurations 1 * 1 ST
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
IntelliDoX-Dockingstation (das Modul ) für Gasdetektor BW Ultra. Automatische Test- und Kalibrierstation. Erweiterbar auf bis zu fünf Module, jedes mit eigenem LCD-Bildschirm und Tastatur zum unabhängigen Betrieb. ***** Ein IntelliDoX Konfigurations 1 * 1 ST