BW™ Ultra 4-gas detector (O2, LEL, H2S, CO)Größe: 14,8 x 8,5 x 4,0 cm Gewicht: 411gGehäuse: mit Wabenmuster, IP 66/68Batterielaufzei t: 18 Stunden bei -20°CPumpenleistung: Gasprobenahme aus bis zu 22,9m Bluetooth Low Energy (BLE)UEG und PID – Korrekt 1 * 1 ST
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
BW™ Ultra 4-gas detector (O2, LEL, H2S, CO)Größe: 14,8 x 8,5 x 4,0 cm Gewicht: 411gGehäuse: mit Wabenmuster, IP 66/68Batterielaufzei t: 18 Stunden bei -20°CPumpenleistung: Gasprobenahme aus bis zu 22,9m Bluetooth Low Energy (BLE)UEG und PID – Korrekt 1 * 1 ST