BW™ Ultra 5-gas detector (O2, LEL, H2S, CO, NH3)Größe: 14,8 x 8,5 x 4,0 cm Gewicht: 411gGehäuse: mit Wabenmuster, IP 66/68Batteriela ufzeit: 18 Stunden bei -20°CPumpenleistung: Gasprobenahme aus bis zu 22,9m Bluetooth Low Energy (BLE)UEG und PID – Ko 1 * 1 ST
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
BW™ Ultra 5-gas detector (O2, LEL, H2S, CO, NH3)Größe: 14,8 x 8,5 x 4,0 cm Gewicht: 411gGehäuse: mit Wabenmuster, IP 66/68Batteriela ufzeit: 18 Stunden bei -20°CPumpenleistung: Gasprobenahme aus bis zu 22,9m Bluetooth Low Energy (BLE)UEG und PID – Ko 1 * 1 ST