BW™ Ultra 5-Gaswarngerät (O2, UEG [LEL], H2S, CO, CO2 via IR-Sensor) mit Pumpe Farbe: gelb Größe: 14,8 x 8,5 x 4,0 cm Gewicht: 411 g Gehäuse: mit Wabenmuster, IP 66/68 Batterielaufzeit: 18 Stunden bei -20°C Pumpenleistung: Gasprobenahme aus bis zu 22 1 * 1 ST
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
BW™ Ultra 5-Gaswarngerät (O2, UEG [LEL], H2S, CO, CO2 via IR-Sensor) mit Pumpe Farbe: gelb Größe: 14,8 x 8,5 x 4,0 cm Gewicht: 411 g Gehäuse: mit Wabenmuster, IP 66/68 Batterielaufzeit: 18 Stunden bei -20°C Pumpenleistung: Gasprobenahme aus bis zu 22 1 * 1 ST