Gaswarngerät CO2,wiederaufl. Micro5IR 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: CO2: nicht-dispersiver Infrarotsensor NDIR, Messbereich: 0-50000ppm Alarme: optisch (weitwinkel 1 * 1 ST
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
Gaswarngerät CO2,wiederaufl. Micro5IR 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: CO2: nicht-dispersiver Infrarotsensor NDIR, Messbereich: 0-50000ppm Alarme: optisch (weitwinkel 1 * 1 ST