Micro M5 O2/CO2/SO2, Akku+Ladegerät, Diffusion, Datenlogger im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% CO2: nicht-dispersiver Kohlendioxid-Infrarotsenso 1 * 1 ST
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
Micro M5 O2/CO2/SO2, Akku+Ladegerät, Diffusion, Datenlogger im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% CO2: nicht-dispersiver Kohlendioxid-Infrarotsenso 1 * 1 ST