GasAlertMicro 5 IR O2/CO/UEG/CO2 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: CO2: nicht-dispersiver Infrarotsensor NDIR, Messbereich: 0-50000ppm O2: elektrochemsicher Sensor, Me 1 * 1 ST
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
GasAlertMicro 5 IR O2/CO/UEG/CO2 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: CO2: nicht-dispersiver Infrarotsensor NDIR, Messbereich: 0-50000ppm O2: elektrochemsicher Sensor, Me 1 * 1 ST