GasAlert Micro M5 O2/UEG/Cl2/CO 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sauersoff-Sensor, Messbereich: 0-30V% UEG: katalytischer Sensor, Messbereich: 0 1 * 1 ST
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
GasAlert Micro M5 O2/UEG/Cl2/CO 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sauersoff-Sensor, Messbereich: 0-30V% UEG: katalytischer Sensor, Messbereich: 0 1 * 1 ST