GasAlert M5 3-Gas-Detektor O2/UEG/CO 3-Gas-Detektor als Pumpengerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: katalytischer Sensor, Messbereich: 0-100% UEG 1 * 1 ST
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
GasAlert M5 3-Gas-Detektor O2/UEG/CO 3-Gas-Detektor als Pumpengerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: katalytischer Sensor, Messbereich: 0-100% UEG 1 * 1 ST