2-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP6/67) eingebaut. GasAlert Micro Clip XL ist eine verbesserte Version von GasAlert Micro Clip XT. Der neue MicroClip XL hat - einen neuen, leistungsfähigeren Akku 1 * 1 ST
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
2-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP6/67) eingebaut. GasAlert Micro Clip XL ist eine verbesserte Version von GasAlert Micro Clip XT. Der neue MicroClip XL hat - einen neuen, leistungsfähigeren Akku 1 * 1 ST