6-Carboxyfluorescein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: 3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxylic acid, 6-FAM
C0662-50MG
C0662-50MGEA 175 EUR
C0662-50MG
6-Carboxyfluorescein, Sigma-Aldrich®
6-Carboxyfluorescein
Fluorescent dye.
Formel: C₂₁H₁₂O₇
Molecular Weight: 376,32 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036873
CAS-Nummer: 3301-79-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9983c95b11ec00cf9b0fc86b5f13cef79b7675e&vid=5eef1ef61ae9547208bbc0603f984ca16922e43f&prid=web&clid=SAPDAM