Chloroform ≥99,5% stabilisiert

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit Amylen 100-200 ppm

C2432-25ML C2432-4X25ML C2432-500ML C2432-6X500ML C2432-1L C2432-2.5L
C2432-25MLEA 38.62 EUR
C2432-25ML C2432-4X25ML C2432-500ML C2432-6X500ML C2432-1L C2432-2.5L
Chloroform ≥99,5% stabilisiert
Chloroform

Beilstein Number: 1731042
RTECS Number: FS9100000
UNSPSC Code: 12191502

Formel: CHCl₃
Siedepunkt: 61 °C (1,013 hPa)
Dichte: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Vapor Pressure 160 mmHg ( 20 °C)
NMR-spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
2-methyl-2-buten (GC) 20 - 200 ppm
Refractive Index n20/D 1.445 (lit.)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR