Calciumchlorid, wasserfrei ≥97%, Pulver, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Chlorcalcium

C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
C4901-100GEA 73.75 EUR
C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
Calciumchlorid, wasserfrei ≥97%, Pulver, Fluka™
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Siedepunkt: 1,900 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 765 °C
Dichte: 2,150 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Assay Min. 97.0 %
Mg and alkali salts Max. 3.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR