Calciumchlorid, wasserfrei ≥97%, Pulver, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Chlorcalcium
C4901-100G
C4901-1KG
C4901-500G
C4901-2.5KG
C4901-5KG
C4901-100GEA
73.75
EUR
C4901-100G
C4901-1KG
C4901-500G
C4901-2.5KG
C4901-5KG
Calciumchlorid, wasserfrei ≥97%, Pulver, Fluka™
Calciumchlorid
Formel:
CaCl₂ Siedepunkt: 1,900 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: 765 °C Dichte: 2,150 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010903 CAS-Nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |
Spezifikation Testergebnisse
Colour of the solution | complying |
Clearness of the solution | complying |
Assay | Min. 97.0 % |
Mg and alkali salts | Max. 3.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...