Organischer Referenzstandard, Koffein 1.000 µg/ml in Methanol, Supelco®

Lieferant: Merck

C6035-1ML
C6035-1MLEA 181 EUR
C6035-1ML
Organischer Referenzstandard, Koffein 1.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Standards Organische Standards
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ac4ff88610ee0765d59f73fe9aa6459da351f05&vid=8ac4ff88610ee0765d59f73fe9aa6459da351f05&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung Caffeine
CAS Nr. 58-08-2
Formel C₈H₁₀N₄O₂

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR