N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥95% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
CDCQ
C6206-25MG
C6206-25MGEA
1270
EUR
C6206-25MG
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥95% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline. ≥98% (HPLC) (CDCQ)
Formel:
C₁₅H₁₃N₃O₂ Molecular Weight: 267,28 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00274409 CAS-Nummer: 47072-52-6 |