o-Kresolphthalein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C85778-10G
C85778-10GEA 42.7 EUR
C85778-10G
o-Kresolphthalein, Sigma-Aldrich®
o-Kresolphthalein
Formel: C₂₂H₁₈O₄
Molecular Weight: 346,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005912
CAS-Nummer: 596-27-0
EINECS: 209-881-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=654afb7b32a4c01d8bae3e3622e1393974f93945&vid=4e2ad92a16fd4eab054ce7445a0f34369f040bbe&prid=web&clid=SAPDAM