Formamid, OmniPur®, deionisiert, Millipore®

Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr

Synonyme: Methanamid, Ameisensäureamid

4610-100ML
CALB4610-100MLEA 49.8 EUR
CALB4610-100ML
Formamid, OmniPur®, deionisiert, Millipore®
Formamid

Synonym: Carbamaldehyde

Formel: HCONH₂
Molecular Weight: 45.04 g/mol
Siedepunkt: 210
Schmelzpunkt: 2
Flammpunkt: 79
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007941
CAS-Nummer: 75-12-7
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR