Gaskartuschen, CG1750
Lieferant: CAMPING GAZ
2182099
CAMP2182099EA 116 EUR
CAMP2182099
Gaskartuschen, CG1750
Heizgeräte Gaskartuschen
Campingaz® Gaskartusche CG1750 mit Sicherheitsventil.
  • Mit 70 % Butan und 30 % Propangas befüllt
  • Mit einem selbstdichtenden Hochsicherheitsventil ausgestattet
  • Kann auch dann getrennt und wieder angeschlossen werden, wenn die Kartusche nicht leer ist
  • Ideal für den sporadischen, mäßigen Gebrauch