Gebläselampe, Spotflam®

Lieferant: CAMPING GAZ
3000004963
CAMP3000004963EA 32.6 EUR
CAMP3000004963
Gebläselampe, Spotflam®
Heizgeräte Gasbrenner
Ideal für Präzisionsarbeiten und besonders für den Einsatz im Innenbereich, zum Beispiel für Bastelprojekte, geeignete Gebläselampe. Sie hat eine fein einstellbare Flamme mit einem Luftring und kann ohne Vorheizen in jeder Position verwendet werden.

  • Mit einer Hand einstellbar
  • Gasverbrauch: 9 g/h
  • Laufzeit: Weniger als 5 Stunden

Gewicht: 61 g

Lieferumfang: Mit einer CV360-Kartusche ausgestattet.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR