γ-Linolensäuremethylester
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
Methyl-(6Z,9Z,12Z)-6,9,12-octadecatrienoat, Methyl-γ-linolenat, cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatriensäuremethylester, 6Z,9Z,12Z-Octadecatriensäuremethylester, Methyl-cis,cis,cis-6,9,12-octadecatrienoat
10006579-100
10006579-50
10006579-250
10006579-1
CAYM10006579-100EA
81
EUR
CAYM10006579-100
CAYM10006579-50
CAYM10006579-250
CAYM10006579-1
γ-Linolensäuremethylester
γ-Linolensäuremethylester
Formel:
C₁₉H₃₂O₂ Molecular Weight: 292.46 g/mol |
MDL:
MFCD00010455 CAS-Nummer: 16326-32-2 |