γ-Linolensäuremethylester

Lieferant: Cayman Chemical

Synonyme: Methyl-(6Z,9Z,12Z)-6,9,12-octadecatrienoat, Methyl-γ-linolenat, cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatriensäuremethylester, 6Z,9Z,12Z-Octadecatriensäuremethylester, Methyl-cis,cis,cis-6,9,12-octadecatrienoat

10006579-100 10006579-50 10006579-250 10006579-1
CAYM10006579-100EA 81 EUR
CAYM10006579-100 CAYM10006579-50 CAYM10006579-250 CAYM10006579-1
γ-Linolensäuremethylester
γ-Linolensäuremethylester
Formel: C₁₉H₃₂O₂
Molecular Weight: 292.46 g/mol
MDL: MFCD00010455
CAS-Nummer: 16326-32-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR