Indol-4-carbonitril
Lieferant: Cayman Chemical
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Indolcarbonitril, 4-Cyanindol, 1H-Indol-4-carbonitril, 4-Cyan-1H-indol
10007084-1
10007084-10
10007084-5
10007084-500
CAYM10007084-1EA
99
EUR
CAYM10007084-1
CAYM10007084-10
CAYM10007084-5
CAYM10007084-500
Indol-4-carbonitril
Indol-4-carbonitril
Formel:
C₉H₆N₂ Molecular Weight: 142.16 g/mol |
MDL:
MFCD00152045 CAS-Nummer: 16136-52-0 |