tert-Butyl-4-(brommethyl)benzoat
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
4-Bromo-methyl-benzoic acid mono tert-butyl ester, tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzoate
10007129-1
CAYM10007129-1EA
95
EUR
CAYM10007129-1
tert-Butyl-4-(brommethyl)benzoat
tert-Butyl-4-(brommethyl)benzoat
Formel:
C₁₂H₁₅BrO₂ |
MDL:
MFCD04973450 CAS-Nummer: 108052-76-2 |