Ethyllinoleat
Lieferant: Cayman Chemical
10008198-100
10008198-50
10008198-500
10008198-1
CAYM10008198-100EA
27
EUR
CAYM10008198-100
CAYM10008198-50
CAYM10008198-500
CAYM10008198-1
Ethyllinoleat
Ethyllinoleat
Formel:
C₂₀H₃₆O₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00009535 CAS-Nummer: 544-35-4 EINECS: 208-868-4 |